Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksgrenrör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förbättra produktiviteten vid fastfasextraktion (SPE) provberedning genom att samtidigt bearbeta upp till 48 prover. De Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksfördelare rymmer 48 SPE-patroner i olika storlekar: 1, 3, 6 och 10/15 ml. Prover och lösningsmedel som tillsätts till SPE-patronerna extraheras under positivt tryck för ett jämnt flöde vid varje position. Extrakten samlas i 13 eller 16 mm rör. Detta SPE-grenrör ger ett snabbt, enkelt och robust sätt att förbereda flera prover för efterföljande analys med kromatografi.
- Adapterplattor för att hålla 1, 3, 6, 10/15 ml patroner
- Uppsamlingsställ (13 eller 16 mm)
- Uppsamlingsrör (13 eller 16 mm)
- Förborrad avfallsbehållare
- Inline luftfilter
En installationssats finns tillgänglig.
Se relaterade produkter om du behöver ersättare för någon av dessa HyperSep Tillbehör för övertrycksfördelare.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Övertrycksfördelare med 13 mm uppsamlingsställ |
| För användning med (applikation) | SPE |
| För användning med (utrustning) | 13 mm uppsamlingsrör |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Övertrycksfördelare med uppsamlingsställ |