Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksgrenrör
Produktkod. p-6227496 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Övertrycksfördelare med 13 mm uppsamlingsställ
Övertrycksfördelare med 16 mm uppsamlingsställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13446926
Brand: Thermo Scientific™ 60104274
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra produktiviteten av fastfasextraktion (SPE) provberedning. Använd detta grenrör för att samtidigt bearbeta upp till 48 prover.
Förbättra produktiviteten vid fastfasextraktion (SPE) provberedning genom att samtidigt bearbeta upp till 48 prover. De Thermo Scientific™ HyperSep™ Övertrycksfördelare rymmer 48 SPE-patroner i olika storlekar: 1, 3, 6 och 10/15 ml. Prover och lösningsmedel som tillsätts till SPE-patronerna extraheras under positivt tryck för ett jämnt flöde vid varje position. Extrakten samlas i 13 eller 16 mm rör. Detta SPE-grenrör ger ett snabbt, enkelt och robust sätt att förbereda flera prover för efterföljande analys med kromatografi.
De HyperSep Övertrycksfördelare kan konfigureras med:
  • Adapterplattor för att hålla 1, 3, 6, 10/15 ml patroner
  • Uppsamlingsställ (13 eller 16 mm)
  • Uppsamlingsrör (13 eller 16 mm)
  • Förborrad avfallsbehållare
  • Inline luftfilter
En installationssats finns tillgänglig.
Se relaterade produkter om du behöver ersättare för någon av dessa HyperSep Tillbehör för övertrycksfördelare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Övertrycksfördelare med 16 mm uppsamlingsställ
För användning med (applikation) SPE
För användning med (utrustning) 16 mm uppsamlingsrör
Produktlinje HyperSep
Typ Övertrycksfördelare med uppsamlingsställ