Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Plates
Produktkod. p-4524421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
96 Avtagbar brunnsplatta
96 fast brunnsplatta
Behåll AX 60 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Sängvikt:
30 mg
60 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13476976
Brand: Thermo Scientific™ 60306403
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå överlägsen återvinning för sura analyter med HyperSep Behåll AX Plates.
Achieve superior recoveries for acidic analytes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Plates, packed with a high capacity, high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with quaternary amine functional groups. Their use in SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Widely used in forensic and clinical analysis of THC and its metabolites, Hypersep Retain SPE wells conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Ideal for large samples
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • pH stable 0 to 14
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96 fast brunnsplatta
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Analysis of THC and its Metabolites
Partikelstorlek 30 to 50 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Retain AX
Typ 96-well Plate
Volym (metrisk) Tja 2 mL
Kvantitet 1 Pack
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.