Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Patroner
Produktkod. 10046224 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2 000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10046224
Brand: Thermo Scientific™ 60107306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Patroner.
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa HyperSep Behålla CX Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material delvis modifierat med sulfonsyrafunktionella grupper för att ge överlägsen återvinning för basiska analyter. Dessa katjonbytarpatroner, som används vid SPE-provberedning, kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Används i stor utsträckning i kriminaltekniska och kliniska analyser av ett brett spektrum av droger, inklusive grundläggande och neutrala droger. Hypersep Behåll SPE-patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
  • Höga, konsekventa återhämtningar
  • Idealisk för stora prover
  • Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
  • Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
  • pH stabil 0 till 14
  • Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
För användning med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning 500 mg bäddvikt; 6 ml kolonnvolym
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Retention av basanalyter
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 30 till 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 6 mL
Kvantitet Paket om 30
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis