Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla CX Patroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå konsekvent, hög återvinning för basiska föreningar med dessa HyperSep Behålla CX Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material delvis modifierat med sulfonsyrafunktionella grupper för att ge överlägsen återvinning för basiska analyter. Dessa katjonbytarpatroner, som används vid SPE-provberedning, kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
- Höga, konsekventa återhämtningar
- Idealisk för stora prover
- Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
- Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
- pH stabil 0 till 14
- Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Beskrivning | 200 mg bäddvikt; 6 ml kolonnvolym |
| Sängvikt | 200 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av basanalyter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 30 till 50μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Sulfonsyramodifierad polystyren DVB |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.