Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få balanserad retention för polära och opolära analyter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behålla PEP Patroner, packade med hög kapacitet, hög renhet, mycket poröst polystyren DVB-material modifierat med urea funktionella grupper. Med ett kemi-pH stabilt 0 till 14, kan dessa patroner i SPE-provberedning avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, kriminaltekniska och miljömässiga tillämpningar.
Idealisk för stora prover, Hypersep Behåll SPE-patroner som överensstämmer med industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering.
- Höga, konsekventa återhämtningar
- Snabb och enkel provberedning och metodutveckling
- Reproducerbar, pålitlig provberedning i traditionellt format
- Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
- Läkemedel och metaboliter i biologiska vätskor
- Peptider i serum, plasma eller biologiska vätskor
- Miljöprover
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Beskrivning | 30 mg bäddvikt; 1 ml kolonnvolym |
| Sängvikt | 30 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av polära och opolära analyter |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Urea-modifierad polystyren DVB |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.