Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-plattor har en stark katjonbytarsorbent för extraktion av laddade basiska föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar utvinning av:
- Antibiotika
- Läkemedelsföreningar
- Organiska baser
- Aminosyror
- Katekolaminer
- Herbicider
Modified benzene ring provides potential for nonpolar interactions
Low pKa value
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 96 Avtagbar brunnsplatta |
| Sängvikt | 10 mg |
| För användning med (applikation) | Extraction of Charged Basic Compounds |
| Partikelstorlek | 40 to 60 μm |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep SCX |
| Typ | 96-well Plate |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Volym (metrisk) Tja | 1 mL |
| Kvantitet | 1 Pk. |