Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX plattor
Produktkod. 13437006 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
96 Avtagbar brunnsplatta
SCX 100 mg/1 mL 96 löstagbar brunnsplatta, 1 pk
SCX 25 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
SCX 50 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Sängvikt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13437006
Brand: Thermo Scientific™ 60307252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erhåll utmärkta prestanda för extraktion av laddade basiska föreningar med dessa starka katjonbytare SPE-brunnsplattor och individuella brunnar.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX-plattor har en stark katjonbytarsorbent för extraktion av laddade basiska föreningar. Typiska tillämpningar inkluderar utvinning av:
  • Antibiotika
  • Läkemedelsföreningar
  • Organiska baser
  • Aminosyror
  • Katekolaminer
  • Herbicider
HyperSep SCX Strong katjonbytare 96-brunnars plattor och individuella brunnar är idealiska för extraktion av ett brett utbud av laddade basföreningar.
  • Modifierad bensenring ger potential för opolära interaktioner
  • Lågt pKa-värde
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SCX 25 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
Sängvikt 25 mg
För användning med (applikation) Extraktion av laddade basföreningar
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SCX
Typ 96-brunnsplatta
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Kvantitet 1 Pk.