Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica patroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica Cartridges har en polär sorbent som främst används för att hålla kvar analyter i opolära matriser och kan effektivt separera föreningar med mycket liknande struktur. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Extraktion av polära föreningar inklusive aldehyder, aminer, läkemedel, bekämpningsmedel och herbicider
- Extraktion av karotenoider, fettlösliga vitaminer, aflatoxiner i matmatriser
- Extraktion av fettsyror och fosfolipider
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Beskrivning | Kiseldioxid 20 g/75 mL Patron 10 Pk |
| Sängvikt | 20 000 mg |
| För användning med (applikation) | Retention av analyter i opolära matriser |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Kiseldioxid |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 75 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.