Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Tomma brunnsplattor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Beskrivning
- HyperSep fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format.
- Finns i ett brett utbud av kemi och sängvikter
- Idealisk för stora prover och överensstämmer med industristandardkonfigurationer
- Möjliggör effektiv rutinbearbetning genom vakuum, övertryck eller centrifugering.
- De HyperSep-96 Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet.
- Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering.
- Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning.
- HyperSep-96 produkterna finns i förpackningar med 100 individuella brunnar och i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (applikation) | Fast fasextraktion |
| Typ | SPE-platta med 96 brunnar |