Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) provtagningsplattor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Provtagningsplatta, 2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Provtagningsplattor med din HyperSep system.
Snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Inkorporera traditionella fastfasextraktionssorbenter i ett 96-brunnars plattformat med hjälp av HyperSep system.
- Innovativ design av 96-brunnars plattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering
- Brunnsplattor är anpassningsbara för att tillåta alla arrangemang av brunnar med olika sorbentkemi för samtidig bearbetning.
Beställningsinformation:
Finns i förpackningar om 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provtagningsplatta, 2 mL |
| För användning med (applikation) | SPE Provberedning |
| För användning med (utrustning) | Vakuumgrenrör |
| Produktlinje | HyperSep |
| Typ | Provsamlingsskylt |
| Volym (metrisk) | 2 mL |