Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Patroner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Patroner har både opolär och jonisk separationskemi för förbättrad provberedning vid analys av missbruk av droger. De används vid screening för ett stort antal läkemedelsföreningar i biologiska matriser, inklusive basiska och neutrala föreningar.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Beskrivning | 500 mg Sängvikt; 6 ml kolonnvolym |
| Sängvikt | 500 mg |
| För användning med (applikation) | Analys av missbruksdroger |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstorlek | 40 till 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Omvänd fas C8/bensensulfonsyrajonbytare |
| Typ | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.