Läs mer
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Patroner
Produktkod. 10629285 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvikt:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10629285
Brand: Thermo Scientific™ 60108724
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få förbättrad analys av missbruksdroger, inklusive grundläggande och neutrala droger, med dessa SPE-patroner som har både opolära och joniska separationsegenskaper.
Användningen av SPE-provberedning kan avsevärt förbättra robustheten och tillförlitligheten hos många biologiska, farmaceutiska, rättsmedicinska och miljömässiga tillämpningar.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Kontrollera CX Patroner har både opolär och jonisk separationskemi för förbättrad provberedning vid analys av missbruk av droger. De används vid screening för ett stort antal läkemedelsföreningar i biologiska matriser, inklusive basiska och neutrala föreningar.
Den sorbent som används i HyperSep Kontrollera CX Patroner är baserade på två funktionella grupper: omvänd fas Thermo Scientific™ HyperSep C8 och en bensensulfonsyrajonbytare. Kemin sampolymeriseras på ett styvt, renat silikagelunderlag.
HyperSep SPE-kassetter och plattor
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfasextraktionspatroner erbjuder reproducerbar, pålitlig provberedning i ett traditionellt format. Tillgängliga i ett brett utbud av kemier och bäddvikter är kassetterna idealiska för stora prover, följer industristandardkonfigurationer och möjliggör effektiv rutinbearbetning via vakuum, övertryck eller centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet innehåller traditionella fastfasextraktionssorbenter i 96-brunnars plattformat som ger snabb analys utan att offra noggrannhet eller reproducerbarhet. Den innovativa designen av HyperSep-96 brunnsplattor ger flexibilitet för både metodutveckling och skaljustering till 96-brunnar utan metodrevalidering. Brunnsplattor är anpassningsbara, vilket möjliggör valfritt arrangemang av brunnar med olika sorbenter för samtidig bearbetning. HyperSep-96 produkterna finns antingen i förpackningar med 100 individuella brunnar eller i förmonterade plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning 1 g Sängvikt; 6 ml kolumnvolym
Sängvikt 1000 mg
För användning med (applikation) Analys av missbruksdroger
För användning med (utrustning) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstorlek 40 till 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Omvänd fas C8/bensensulfonsyrajonbytare
Typ Solid Phase Extraction Cartridge
Volym (metrisk) 6 mL
Kvantitet Paket om 30
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.