Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Produktkod. p-4523233 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
5 μm
10 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11577481
Brand: Thermo Scientific™ 30605254030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2 HPLC Columns.
Analysera sockerarter med denna mångsidiga aminopropylfas av Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2 HPLC-kolonner.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Aminopelare som alternativ.
  • In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
  • Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2.5 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolbelastning 1.9%
Kolumntyp Carbohydrate Analysis
Endcapped No
Fas Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.