Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Produktkod. 10097544 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
2,4 μ m
2.4 μm
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Guard Cartridge, 4 Pk.
Preparativ kolonn, standard
Skyddskassett, 4 st.
Packungsgröße:
Paket med 4
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10097544
Marke: Thermo Scientific™ 28105124030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd som en robust kolonn allmänt bruk för ett brett spektrum av tillämpningar i QC/QA-labb.
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner för en robust kolonn för allmänt bruk som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Den basdeaktiverade kiseldioxiden är byggd på den berömda Hypersil-kiselstrukturen och är ett av de mest populära packningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
  • Original Hypersil-kolonner från tillverkaren
  • Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
  • Exceptionell reproducerbarhet
  • Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil BDS
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt