Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-kolonner
Produktkod. 10243703 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
2,4 μ m
2.4 μm
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Guard Cartridge, 4 Pk.
Preparativ kolonn, standard
Skyddskassett, 4 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10243703
Brand: Thermo Scientific™ 28103102130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en robust kolonn allmänt bruk för ett brett spektrum av tillämpningar i QC/QA-labb.
Välj Thermo Scientific ™Hypersil™ BDS C18 HPLC-kolonner för en robust kolonn för allmänt bruk som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Den basdeaktiverade kiseldioxiden är byggd på den berömda Hypersil-kiselstrukturen och är ett av de mest populära packningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som ett alternativ.
  • Basdeaktiverad med minimal kvarvarande silanolaktivitet
  • Exceptionell reproducerbarhet
  • Kostnadseffektiva kolonner för allmänt bruk
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 130 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil BDS
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.