Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För en högkvalitativ, basdeaktiverad, helt ändkapslad fas med liknande selektivitet som C18 men något mindre retention, använd Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC-kolonner. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 kolumner som alternativ.
- Utmärkt val för syror, baser och neutrala föreningar
- Mindre retentiv än C18 för snabbare analyser
- Robusta pelare med lång pelarlivslängd
- Mycket tillförlitlig för rutinanalyser
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.