Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10038334 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10038334
Brand: Thermo Scientific™ 31805154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa cyanokolonner när du behöver annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjebundna faser i omvänd fas.
När du behöver annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjebundna faser i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Hypersil GOLD™ CN-kolumner som ett alternativ.
  • En cyanopropylfas för både normal och omvänd fas HPLC
  • Snabbare mobilfasjämvikt jämfört med kiseldioxid i normalfas
  • Deaktiveras inte av spår av vatten i normal fas
  • När det används som ett omvändfasmaterial kompletterar cyanoselektiviteten de alkylkedjebundna faserna, men med lägre hydrofobicitet
  • Ett av de minst kvarhållande av omvändfasmaterial och därför användbart för att separera polära föreningar
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Ja
Fas Normal och omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.