Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå enastående toppform och känslighet i svagt anjonbyte, omvänd fas och normalfaslägen med Hypersil GULD Amino LC Kolumner.
Uppnå utmärkta kromatografiska separationer i svagt anjonbyte, omvänd fas och normal fas med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC-kolonner. Dessa kolonner, som har en högpresterande aminopropylfas, ger enastående toppform och känslighet och är tillgängliga med en partikelstorlek μpå 1,9 m för höghastighets, högeffektiv separation.
Excellent Chromatographic Properties in Three Modes
- Retains anions and organic acids in weak anion exchange mode when used with common buffers and an organic modifier
- Excels for carbohydrate analysis in reversed phase mode
- Offers an alternative selectivity to silica columns in normal phase chromatography
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0.2 mL/min |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 175 Å |
| Ytarea | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.