Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Med en lägre hydrofobicitet än C18- eller C8-kolonner, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-kolonner ger enastående känslighet och hög effektivitet.
För mycket hydrofoba analyter, uppnå snabbare separationer med utmärkta toppformer med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner. Med en lägre hydrofobicitet än C18- eller C8-kolonner, Hypersil GOLD C4-pelare ger enastående känslighet och hög effektivitet.
- Framgångsrik retention och separation av mycket hydrofoba analyter med denna kolonn med kort alkylkedjelängd och låg hydrofobicitet
- Idealisk för analys av hydrofoba polypeptider och proteiner
- Mycket symmetriska toppformer
- Kolumner μmed 1,9 m partikelstorlek förbättrar hastighet och effektivitet
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L26 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.