Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-kolonner
Produktkod. 16378576 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16378576
Brand: Thermo Scientific™ 25505259270A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för hydrofoba analyter som binder för hårt på andra omvändfaskolonner.
Uppnå snabbare separationer för hydrofoba analyter när du skalar upp med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 omvänd fas förberedande HPLC-kolonner, för dina reningsbehov. Dessa C4-kolonner ger utmärkt känslighet och hög effektivitet, vilket framhäver en lägre hydrofobicitet än C8- eller C18-kolonner. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18- eller C8-kolonner
  • Enastående retention och separation av mycket hydrofoba analyter med denna kolonn med kort alkylkedjelängd och låg hydrofobicitet.
  • Bäst för analys av hydrofoba polypeptider och proteiner.
  • C4 (USP L26) selektivitet.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L26
Stationär fas C4
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas