Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C8 HPLC-kolonner
Produktkod. p-7160189 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16318546
Brand: Thermo Scientific™ 25205018823A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exceptionell toppform och upplösning i HPLC och LC/MS med hjälp av generiska gradienter. Används för analyter med medelhög hydrofobicitet eller när mindre hydrofobicitet än C18 behövs.
Behåll den känslighet du behöver för dina reningsbehov med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 preparativa LC-kolonner. Bäst för uppskalning från analytisk till prep LC-metod och idealisk för analyter med medium hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer. Dra nytta av liknande selektivitet som C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18-kolonner
  • Framgångsrik retention och separation av måttligt hydrofoba analyter.
  • Bäst för fettsyror, som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner.
  • C8 (USP L7) selektivitet.
Snabbare separationer
  • Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi.
  • Snabbare eluering av föreningen på grund av minskade hydrofoba interaktioner.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller vill diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskolonn
Diameter (metrisk) 10 mm
För användning med Skyddskolumn kräver användning av preparativ skyddshållare, 885-010
Längd (metrisk) 8 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas