Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Produktkod. 10078424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
12 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10078424
Brand: Thermo Scientific™ 25012059270
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner för att generera exceptionell toppform och upplösning för HPLC- och LC/MS-analyser med hjälp av generiska gradienter
Uppnå exceptionell toppform och upplösning för dina HPLC- och LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-kolonner. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Med sin utmärkta upplösning, effektivitet och känslighet, Hypersil GULD-kolumner ger dig förtroende för noggrannheten och kvaliteten på dina analytiska data.
Novel Bonding
  • Proprietary derivatization and end-capping
  • C18 (USP L1) selectivity
pH Stability
  • Robust performance at high pH
  • Excellent column stability at low pH
Flexible Formats
  • Javeliv HTS columns for high throughput screening
  • Semi-preparative columns with 12μm particles available
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparative Column
Diameter (metrisk) 21.2 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 400 bar
Partikelstorlek 12 μm
pH 1 to 11
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L1
Stationär fas C18 Selectivity
Produktlinje Hypersil GOLD
Förpackningsmaterial Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.