Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC-kolonner
Produktkod. 10435943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10435943
Marke: Thermo Scientific™ 25402053030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Används för att analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar inklusive bekämpningsmedel.
Analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar och icke-halogenerade polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorfenyl) HPLC-kolonner. Dessa kolonner ger en alternativ selektivitet till C18-kolonner i omvändfastillämpningar med utmärkt toppform och känslighet.
Unik selektivitet
  • Ökad retention och selektivitet för positionsisomerer av halogenerade föreningar
  • Utmärkt selektiv analys av icke-halogenerade föreningar, särskilt polära föreningar som innehåller hydroxyl-, karboxyl-, nitro- eller andra polära grupper
  • Effektiv separation av svåra blandningar som innehåller närbesläktade halogenerade och polära föreningar
Införandet av en fluorgrupp i den stationära fasen orsakar betydande förändringar i interaktion mellan löst ämne och stationär fas och ökar selektiviteten och extra retention.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L43
Stationär fas PFP (Pentafluorfenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt