Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Används för att analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar inklusive bekämpningsmedel.
Analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar och icke-halogenerade polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorfenyl) HPLC-kolonner. Dessa kolonner ger en alternativ selektivitet till C18-kolonner i omvändfastillämpningar med utmärkt toppform och känslighet.
- Ökad retention och selektivitet för positionsisomerer av halogenerade föreningar
- Utmärkt selektiv analys av icke-halogenerade föreningar, särskilt polära föreningar som innehåller hydroxyl-, karboxyl-, nitro- eller andra polära grupper
- Effektiv separation av svåra blandningar som innehåller närbesläktade halogenerade och polära föreningar
Införandet av en fluorgrupp i den stationära fasen orsakar betydande förändringar i interaktion mellan löst ämne och stationär fas och ökar selektiviteten och extra retention.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonnerMöt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstorlek | 1.9μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.