Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera mindre organiska molekyler, inklusive nukleotider och organiska syror, snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolumner. Dessa kvartära aminstarka anjonbytarkolonner är mycket stabila för vattenhaltiga och mobila faser med lågt pH. Baserat på högren kiseldioxid bunden med en jonbytarligand, Hypersil GOLD SAX LC-pelare ger enastående toppform och känslighet.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0.2 mL/min |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 175 Å |
| Ytarea | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.