Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 HPLC Columns
Produktkod. 10611144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10611144
Brand: Thermo Scientific™ 31905154630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use as a general-purpose column with aromatic selectivity with low silanol binding.
Separate aromatic compounds and moderately polar compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC Columns.
Classical Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl columns as an alternative.
  • Highly recommended for the separation of polar aromatic compounds and moderately polar compounds
  • Retention characteristics similar to Hypersil MOS
  • Alternative selectivity to C8
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L11
Stationär fas Phenyl (Ph)
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.