Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC-kolonner
Product Code. 16318976 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Preparativ kolonn, standard
Skydd 1/8 tum.
Skyddskolonn
Vakt 1/16 tum.
Unit Size:
Varje
Product Code. 16318976
Brand: Thermo Scientific™ 40110259070A
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skala upp till prep LC med hjälp av Hypersil PREP C8 BDS HPLC-kolonner som erbjuder selektivitet liknande C18 men med reducerad retention i analytisk och preparativ skala.
Skala upp från analytisk till en preparativ LC-metod med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 omvänd fas preparativ HPLC-kolonn. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner inklusive ett tillval för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd. Med liknande selektivitet som C18-kolonner och förutsägbar elueringsordning, är C8-kolonner med basdeaktivering för reducerad silanolaktivitet idealiska för analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18-kolonner
  • Framgångsrik retention och separation av måttligt hydrofoba analyter.
  • Idealisk för fettsyror som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner.
  • Basdeaktiverad kiseldioxid.
  • C8 (USP L7) selektivitet.
  • pH stabil från 2 till 8.
  • Maximal temperatur på 60 °C.
Snabbare separationer
  • Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi.
  • Snabbare eluering av föreningen på grund av minskade hydrofoba interaktioner.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 145Å
Ytarea 185 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, basdeaktiverad kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas