Learn More
Terumo™ Agani™ Sterila injektionsnålar för engångsbruk
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nålmätare:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Färg:
Blått
Brun
Elfenben
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rödbrun
Svart
Nålpunktstil:
11° Regelbunden
11° Trippel avfasning
17° Kort
Längd (metrisk):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Beschreibung
- Tillverkad av polypropen, rostfritt stål, epoxiharts och dimetylsilikonolja
- Alla nålar levereras sterila inslagna i individuella, manipuleringssäkra skalpåsar
- Enkelt färgkodat system möjliggör enkel identifiering av önskade storlekar
- Använd med ett brett utbud av sterila sprutor
- Nålar steriliseras med etylenoxid till en sterilitetssäkringsnivå på minst 10-6 klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC
- CE-märkt och latexfri
- Levereras i kartonger med 100 nålar
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC |
| Material | Dimetylsilikonolja, Epoxiharts, Polypropen, Rostfritt stål |
| Färg | Grå |
| Nålmätare | 27 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.4 mm |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Steril injektionsnål för engångsbruk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | Kartong med 100 st |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur