Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Skyddspatroner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Drop-in-skyddspatroner erbjuder bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holder
- Polar endcapped offer alternative selectivity
- High quality, highly pure silica columnss
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolbelastning | 10% |
| pH | 2 to 8 |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Porstorlek | 190 &Angst; |
| Ytarea | 200 m2/g |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| För användning med (utrustning) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Endcapped | Yes |
| Visa mer |