Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ Skyddspatroner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Kräver
Thermo Scientific UNIGUARD direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
Drop-in-skyddspatroner erbjuder bekvämlighet, ekonomi och effektivt skydd för att förlänga kolonnens livslängd.
- Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
- Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
- Polar endcaps erbjuder alternativ selektivitet
- Högkvalitativa, mycket rena kiseldioxidkolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | RENHET |