Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med Easy-Load™ Pumphuvud
Beskrivning:
Modulär drivenhet
Washdown Modular Drive
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- I/P™ digitala pumpar ger robust prestanda och exakt digital kontroll
- Precisionsenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering efter tid eller volym
- Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet - enheten lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
- Flödeshastighet 0,0006 till 26 LPM med I/P slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud, antal pumphuvuden och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog kommunikation - spänning, ström och kontaktstängning
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetskontrollnoggrannhet
- Uppbäddningsförhållande: 6000:1
- Reversibel motor - töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
- Kraftfull motor gör att två pumphuvuden kan staplas för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
- Stänkbeständig ABS-plastkontroll och epoxibehandlade drivhus i stål är IP33-klassade
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 1 |
| Beskrivning | Washdown Modular Drive |
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Flödeshastighet | 1 till 8000 ml/min. |
| Motorhastighet | 0,1 till 650 rpm |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföring, dispensering och doseringsapplikationer i laboratorie-, process- och industriella miljöer inklusive läkemedel, livsmedel& Drycker, mejeriprodukter, kemikalier, tillverkning och vattenbehandling |
| Inkluderar | I/P Drive (0594-10), Easy-Load Pumphuvud (77602-10), 10 fot C-flex ULTRA™ Slang och 6 fot (1,8 m) linjesladd med IEC 320/CEE22 Sockel. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning. |
| Antal rullar | 3 |
| Pumphuvud | I/P™ Easy-Load Pumphuvud (77602-10) |
| Typ av rör | Accepterar I/P™ storlekar 26, 73, 82 |
| Visa mer |