Läs mer
Applied Biosystems™ DrivaSYBR™ Grönt RNA-till- CT™1-Step Utrustning
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Varje
Beskrivning
Den nya formuleringen minskar falskt positiva resultat orsakade av primerdimerer, förbättrar datanoggrannheten avsevärt och ger tillförlitlig detektering av mål med låg förekomst.
- Få känslighet och specificitet i en lättanvänd QRT-PCR-reaktion i ett steg.
- Formulerad för att säkerställa maximal känslighet och tillförlitlighet
- Minskar falskt positiva resultat orsakade av primerdimerer, förbättrar datanoggrannheten avsevärt och ger tillförlitlig detektering av mål med låg förekomst
Innehåller:
- AmpliTaq™ Gold DNA Polymerase UP för varmstart qPCR, vilket minimerar ospecifik produktbildning
- ArrayScript™ UPP Bakåt Transcriptase , en konstruerad RT som producerar höga utbyten av fullängds-cDNA
- En tillsats som minskar primerdimerbildning, vilket minskar ospecifika produkter som kan orsaka falska positiva signaler
- RNas-hämmare, för att förhindra nedbrytning av RNA-mallar
- En proprietär ROX™ färgämne som fungerar som en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer för enastående precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Sufficient for 500 reactions at 20 μL reaction volume and includes: • 1 x 5 mL tube of 2X master mix containing SYBR™Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs, Passive Reference 1,and optimized buffer components. Store at 2-8°C after opening. • 1 x 80 μL tube of 125X RT enzyme mix containing ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor. Store at -15 to -30°C. Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA). |
| Detektionsmetod | SYBR |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Etikett eller färgämne | SYBR Green |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | RNA-till- CT , SYBR |
| Produkttyp | Ettstegs-qRT-PCR-sats |
| Visa mer |