Läs mer
Applied Biosystems™ DrivaSYBR™ Grönt RNA-till- CT1-Step Utrustning
Produktkod. 10734227 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10734227
Brand: Applied Biosystems™ 4391178
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Den nya formuleringen minskar falskt positiva resultat orsakade av primerdimerer, förbättrar datanoggrannheten avsevärt och ger tillförlitlig detektering av mål med låg förekomst.
  • Få känslighet och specificitet i en lättanvänd QRT-PCR-reaktion i ett steg.
  • Formulerad för att säkerställa maximal känslighet och tillförlitlighet
  • Minskar falskt positiva resultat orsakade av primerdimerer, förbättrar datanoggrannheten avsevärt och ger tillförlitlig detektering av mål med låg förekomst
Innehåller:
  • AmpliTaq™ Gold DNA Polymerase UP för varmstart qPCR, vilket minimerar ospecifik produktbildning
  • ArrayScript™ UPP Bakåt Transcriptase , en konstruerad RT som producerar höga utbyten av fullängds-cDNA
  • En tillsats som minskar primerdimerbildning, vilket minskar ospecifika produkter som kan orsaka falska positiva signaler
  • RNas-hämmare, för att förhindra nedbrytning av RNA-mallar
  • En proprietär ROX™ färgämne som fungerar som en passiv intern referens för att normalisera icke-PCR-relaterade fluorescensfluktuationer för enastående precision på Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X (MasterMix ), 125X (RT Enzyme Mix)
Innehåll och lagring Sufficient for 100 reactions at 20 μL reaction volume and includes:
• 1 x 1 mL tube of 2X master mix containing SYBR™Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs, Passive Reference 1, and optimized buffer components. Store at 2-8°C after opening.
• 1 x 20 μL tube of 125X RT enzyme mix containing ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase and RNase Inhibitor. Store at -15 to -30°C.
Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA).
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Kit typ Grön RNA-to-CT 1-Step Utrustning
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje RNA-till- CT , SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 100 reaktioner
Omvänt transkriptas ArrayScript™ UPP
Körtid Standard
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 100 reaktioner vid 20 μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp RNA
Volym 1 x 1 mL