Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll nr 1
Produktkod. 10025994
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10025994
Brand: Invitrogen™ 4390843
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En icke-målinriktad negativ kontroll siRNA med samma kemiska modifieringar för ökad effekt som i andra ljuddämpare™ Välj siRNA.
Silencer Select Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
  • En icke-målinriktad negativ kontroll siRNA med samma kemiska modifieringar för ökad effekt som i andra ljuddämpare™ Välj siRNA
  • Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment
  • GAPDH positiv kontroll funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • Negativa kontroller har funktionellt bevisats ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
  • Inkludera ljuddämpare™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet
  • För användning i mänskliga, mus- och råttceller
  • Vid mottagande, förvara siRNA i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C
Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
  • Silencer ™Select siRNA är vår nästa generations siRNA
  • Dessa siRNA innehåller de senaste förbättringarna av siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet
  • Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data
Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll
  • Negativ kontroll siRNA är siRNA med sekvenser som inte riktar sig mot någon genprodukt
  • De är väsentliga för att bestämma effekterna av siRNA-leverans och för att tillhandahålla en baslinje för att jämföra siRNA-behandlade prover
  • Dessa negativa kontroll siRNA har testats genom mikroarrayanalys och visat sig ha minimala effekter på genuttryck
  • Dessutom har dessa två kontroller testats i multiparametriska, cellbaserade analyser och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi i de testade cellinjerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller torkat siRNA vid (5 nmol) och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid omgivningstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° .
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi, transfektion
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare , Ljuddämpare Välja, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol