Läs mer
Brady™ i3300 industriell etikettskrivare EU med Wi-Fi
:
BradyPrinter i3300 EU med Wi-Fi; Utskriftshastighet: 101,6 mm/s; Upplösning: 300 dpi; Print Technology: Termisk överföring; Vikt (metrisk): 5,2 kg; Färgkapacitet: Monokrom
Beskrivning
Denna industriella etikettskrivare för medelstora volymer är idealisk för identifiering i hela din anläggning, inklusive allt från kablar och paneler till säkerhets- och anläggningsetiketter.
- Wi-Fi anslutning gör att du lättare kan hämta data från en mängd olika källor
- Print smart teknologi gör att skrivaren kan skriva ut på den första etiketten, även på ärmar och små etiketter
- Idiotsäkra drop-in etikettrullar och band snäpper på plats på 20 sekunder
- Skriver ut på mer än 825 delar och 70 materialalternativ för identifiering i hela anläggningen
- Kontakta vår Brady™ Tekniskt supportteam för att boka ett kostnadsfritt telefonmöte
- Levereras med QWERTY-tangentbord
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Färg LCD-pekskärm |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 229 mm |
| Höjd (engelska) | 9,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 241 mm |
| Djup (engelska) | 30,08 cm |
| Djup (metriskt) | 305 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färgkapacitet | Svartvit |
| Visa mer |