Läs mer
Invitrogen™ iBind™ Flex kort
Produktkod. p-8394003
Typ:
Kort
Kvantitet:
10 kort
40 kort (10 x 4)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Produktkod. 15857696
Brand: Invitrogen™ SLF2010X4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kort att använda med iBind™ Flex Western Blot-enhet.
  • Glasfiberbakat kort med filarpappersstapel vid basen
  • Kvantitet: 40 kort (4 kartonger med 10)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet 1 Midi Blot, 6 vertikalt skurna remsor, 2 Mini Blots
Detektionsmetod Kromogen, kemiluminescens, fluorescens
För användning med (applikation) Western Blot
För användning med (utrustning) iBind Flex Western-enhet
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje iBind Böja
Körtid ∼2,5 timmar.
Genomströmning 1 Midi-fläck, 6 vertikalt skurna remsfläckar, 2 minifläckar/kort
Typ Kort
Kvantitet 40 kort (10 x 4)