Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 2 överföringsstaplar, PVDF, normal storlek
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7225569
Kvantitet:
10 staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15249296
Brand: Invitrogen™ IB24001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
iBlot 2 överföringsstaplar används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet. iBlot 2 Transfer Stacks är förbrukningsbara staplar med ett integrerat föraktiverat PVDF-överföringsmembran för torr blotting av proteiner.
iBlot 2 överföringsstaplar används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet. iBlot 2 Transfer Stacks är förbrukningsbara staplar med ett integrerat föraktiverat PVDF-överföringsmembran för torr blotting av proteiner. Varje iBlot 2 Transfer Stack innehåller en kopparbelagd elektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner. Denna stapel i normal storlek (13 x 8,3 cm) kan användas med geler i mellanstorlek eller två geler i ministorlek eller E-PAGE 48 eller 96 geler.
PVDF-membran
PVDF-membranet (0,2-μ m porstorlek, låg fluorescens) i denna stack har högre bindningskapacitet än nitrocellulosa. Den är föraktiverad och klar att användas utan någon förbehandling med alkoholer. Membranet är kompatibelt med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteinerna binder till membranet på grund av hydrofoba interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 240μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 13.5 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 10 staplar
Formatera Transfer Stack
Material PVDF
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 13.5 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 fläckar
Gröna funktioner Mindre avfall, ansvarsfullt förpackat, förlängd livslängd