Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, PVDF, normal storlek
Beskrivning
De iBlot Transfer Stacks används för att överföra proteiner med hjälp av iBlot Gelöverföringsenhet. De iBlot Transferstaplar är engångsstaplar som finns i tre varianter för olika applikationer: iBlotGel Transfer Stacks har integrerade PVDF- eller nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torr blotting av proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har ett integrerat nylonöverföringsmembran för att utföra torr blotting av DNA, och iBlot Western Detection Stacks används för att utföra Western-detektion på tidigare blottade nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Varje iBlot Transfer Stack innehåller en kopparelektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner eller DNA.
PVDF-membran
- 0,2 μm porstorlek, låg fluorescens
- Har högre bindningsförmåga än nitrocellulosa
- Föraktiverad och klar för användning utan någon förbehandling med alkoholer
- Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning
- Binder proteiner på grund av hydrofoba interaktioner
- Proteinbindningskapacitet: 240 μg/cm 2
Överför stackstorlekar
- Den vanliga storleken (13 x 8,3 cm) används för alla Novex midi-geltyper (eller motsvarande) och E-PAGE™ 48 eller 96 geler
- Ministorleken (8 x 8 cm) används för alla Novex minigeler (eller motsvarande)
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 3 x 10 set |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | 30 set transferstaplar i 3 lådor. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Mått (LxB) | Vanlig, 13,5 cm x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 30 fläckar |
| Visa mer |