missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ iBright™ Förfärgad proteinstege

Produktkod. 17106468
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17106468

Brand: Invitrogen™ LC5615X4

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För visualisering och dimensionering av protein under elektrofores och bekräftelse av Western blot-detektion.

Invitrogen iBright Förfärgad proteinladder ger direkt visualisering under elektrofores och överföring av Western blottar, och kemiluminescerande eller fluorescerande Western blot-visualisering av två ofärgade proteiner för bekräftelse av Western blot-detektion.

De iBright Pretained Protein Ladder innehåller tolv rekombinanta proteiner, tio (11 till 250 kDa) som är blåfärgade och fluormärkta för direkt och nära-IR fluorescerande visualisering och proteinstorlek, och två proteiner (30 kDa och 80 kDa) som är ofärgade och innehåller IgG-bindningsställena och andra antikroppar som används för att binda och andra antikroppar. fluorescerande detektion av målproteinet. Dessa två ofärgade proteiner är kompatibla med kemiluminescerande substrat och fluorescerande antikroppar.

  • Brett storleksområde : tolv proteiner som spänner över 11 till 250 kDa
  • Fluorescerande visualisering : detektera de tio färgade proteinerna med 670 nm röd laser eller 700 nm kanalen i en fluorescensbildare
  • Western blot-bekräftelse : detektera de två ofärgade proteinerna med användning av detektionssystemet för målproteinet
  • Klar att använda : levereras i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler
  • Skarpa band : tydliga, skarpa band för direkt visualisering på både gel och membran
  • Referensband: 55 kDa-bandet har högre intensitet för enkel orientering
  • Kvalitetstestad : varje parti utvärderat med SDS-PAGE och western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Innehåll och lagring Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (vikt/volym) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 och 33 % glycerol Vid
mottagande,
förvara kl.– 20 °C. Produkten skickas på is.
Detektionsmetod kolorimetriskt, NIR-fluorescens och användardefinierat detektionssystem (2 band)
Antal markörer 12
Produkttyp Proteinstege
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 11 till 250 kDa
Typ av fläck 1 färg: blå
Gelkompatibilitet Novex™ Midi Gels, Novex™ Mini Gels, ™Novex Tris-Glycine Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Geler, NuPAGE™ MES Gels, NuPAGE™ MOPS Geler, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, Precise™ Tris-Glycine Gels, SDS-PAGE Gels, Precise™ Tris-HEPES Geler
Molekylvikt (g/mol) 250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa
Produktlinje iBright
Kvantitet 8 x 250μ L
Frakt skick Torr is
Systemtyp SDS-SIDA
Visa mer Visa mindre

Endast för forskning. Ej för diagnostik.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.