missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ICAM-1/CD54 Antibody (141032), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5831H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ICAM-1/CD54 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-1/CD54 in Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| ICAM-1/CD54 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat ICAM-1/CD54, Gln28-Thr493 (predicted), Accession # Q00238 | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 3383 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| 141032 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering