missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IGFBP-5 Antibody (RM0097-12C23), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-22453AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IGFBP-5 Monoclonal specifically detects IGFBP-5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| IGFBP-5 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| IGFBP5 | |
| Mouse recombinant protein of IGFBP-5 | |
| 0.1 mL | |
| 3488.0 | |
| Mouse | |
| IgG2 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| RM0097-12C23 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| IBP5IBP-5, IGF-binding protein 5, IGFBP-5, insulin-like growth factor binding protein 5, insulin-like growth factor-binding protein 5 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| Primary | |
| No cross activity to other mouse IGFBPs | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering