Läs mer
IKA™ IKAFLON™ Alnico V omrörarstänger
Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk):
27 mm
Höjd (metrisk):
110 mm
155 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 155 mm |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 27 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Sfär |
| Typ | Omrörningsbar |