Läs mer
Gibco™ IL13 Recombinant Rat Protein
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
IL13 down-regulates macrophage produced cytokines such as TNF-&alpha, IL-1, IL-6, IL-8, and IL-12 in response to LPS challenge or IFN-γ. IL13 induces monocyte differentiation and also induces B cell differentiation and proliferation.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cell Culture |
| Gen-ID (Entrez) | 116553 |
| Molekylvikt (g/mol) | 12.7 kDa |
| Reningsmetod | Sequential Chromatography |
| Kvantitet | 100 μg |
| Förvaringskrav | Store in refrigerator (2° to 8°C). |
| Endotoxinkoncentration | < 0.1ng/μg |
| Gene Alias | IL-13 |
| Art | Rat |
| Uttryckssystem | E. coli |
| Visa mer |