Läs mer
Cytiva GFX™ PCR DNA och gelbandsreningskit
Produktkod. 10218134 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
100 förberedelser
250 beredningar
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
250 reaktioner
Produktkod. 10218134
Brand: Cytiva 28903471
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
GFX columns; Collection tubes; Color-coded bottles of capture buffer; Wash buffer; two elution buffers: Tris-HCl and sterile water
Rena och koncentrera PCR-produkter eller DNA-fragment som sträcker sig i storlek från 50 bp till 10 kb. Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR DNA och Gel Band Purification Kit kan användas för att rena DNA från reaktionsvolymer upp till μ100 L eller agarosgelskivor på upp till 900 mg.
Typiska återvinningar sträcker sig från 60 till 80 % för DNA-fragment från agarosgel till så högt som 95 % för PCR-produkter från lösning.
  • Snabb och lättanvänd reningsmetod med mindre än 10 minuters praktisk tid
  • Flexibel 10 till μ50 L elueringsvolym för olika DNA-koncentrationsbehov
  • Förbättrad kolonndesign med ökad maximal volymhållning på upp till μ800 L vätskevolym (950 μL utan lock)
  • DNA av exceptionell renhet (till 99,5%) är redo för direkt användning vid sekvensering, PCR, märkning, restriktionsenzymdigestion och kloning
  • Visuell färgindikator läggs till infångningsbufferten för att säkerställa optimalt pH för maximal DNA-bindning och återhämtning
  • Kit kombinerar en mångsidig kaotropisk buffert med en glasfibermatris stödd i en spin-kolonn för rening av DNA från både lösning och agarosgel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Designad för snabb rening och koncentration av PCR-produkter eller DNA-fragment i storlek från 50 bp till 10 kb. Detta kit kan användas för att rena DNA från reaktionsvolymer upp till 100μ l eller agarosgelskivor upp till 900 mg.
Provtyp Agarosegelskivor, DNA-lösningar, Enzymreaktioner, PCR-blandningar
Formulering Tris HCl och sterilt vatten
För användning med (applikation) Isolering och koncentration av DNA-fragment (50bp till 10kb) från PCR-blandningar, DNA-innehållande agarosgelband, enzymbaserade DNA-modifieringar och restriktionsuppslutningar
Inkluderar GFX™ kolonner, uppsamlingsrör, färgkodade flaskor med fångstbuffert, tvättbuffert, två elueringsbuffertar
Antal reaktioner 250 beredningar
Produkttyp illustra GFX PCR DNA och gelbandsreningskit
Provvolym 50 bp-10 kb
Avkastning PCR 10μ l elueringsvolym - 65 %, PCR 50μ l elueringsvolym-82 %, 300 mg agaros 10μ l elueringsvolym-57 %, 300 mg agaros 50μ l elueringsvolym - 91 %
compliance-icons
Product Identifier
  • illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 250 purifications'
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: thiocyanic acid salts
  • UNKNOWN ACUTE-5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.