Läs mer
Cytiva PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-pärlor
Handla allt Cytiva Produkter
Formatera:
0,2 ml rör med gångjärnslock
0,2 ml rör/platta
0,5 ml rör
Antal reaktioner:
96
100
480
Volym:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
480 reaktioner
Varje
Beskrivning
- puReTaq DNA-polymeras och reagenser med hög renhet ger robust prestanda med mycket låga nivåer av kontaminerande DNA
- Tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipeteringsfel och kontaminering
- Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
- Verifierad för realtids-PCR
- Ready-To-Go innebär helt enkelt att lägga till mall-DNA och primers och cykla
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur stabila pärlor innehållande∼ 2,5 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert, När en pärla rekonstitueras till en slutlig volym μpå 25 L, koncentrationen av varje dNTP |
| Formatera | 0,5 ml rör |
| Kvantitet | 1 Kit |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Antal reaktioner | 100 |
| Volym | 500 μL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PuReTaq
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-73.3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 73.3% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.