Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-50 och G-100 DNA-kvalitet agarosgeler
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Sängvolym:
15 till 20 ml/g i destillerat vatten
9 till 11 ml/g i destillerat vatten
Partikelstorlek:
20 till 50μ m
50 till 150μ m
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
- Testad för att säkerställa reproducerbart hög återvinning av DNA
- Lämplig för forskare som föredrar att förbereda sina egna kolonner för att rena nukleinsyror
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 g |
| Partikelstorlek | 20 till 50μ m |
| För användning med (utrustning) | Auto Seq G-50 kolumn, ProbeQuant G-50 mikrokolonn, MicroSpin G-50 kolumn och NICK kolumn |
| Sängvolym | 15 till 20 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | G-50 och G-100 DNA-kvalitet agarosgeler |
| Formatera | Beaded Gel |
| För användning med (applikation) | Rening av DNA från små molekyler genom gelfiltrering |
| Max. Tryck | 0,096 bar |
| pH-intervall | 2 till 10 |
| Typ av stöd | Tvärbunden dextran med epiklorhydrin |
| Visa mer |