Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-karboxylsyrahydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11916711 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11916711
Brand: Thermo Scientific Acros 440660050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 145335-90-6
Molekylformel C8H6N2O2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 198.61
InChI-nyckel XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
PubChem CID 11715356
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid;hydrochloride
LEDER C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Smältpunkt 298°C to 300.1°C
Färg White
Elementaranalys 46.44 to 50.32% C, 13.54 to 14.67% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 198.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.