Läs mer
Imidazol, 0,5 M buffertlösning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 288-32-4 |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 6.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Molekylformel | C3H4N2 |
| MDL-nummer | MFCD00005183 |
| InChI-nyckel | RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N1C=CN=C1 |
| IUPAC-namn | 1H-imidazole |
| Visa mer |