Läs mer
Fisherbrand™ Nedsänkningskorg med handtag
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsbad, Elmasonic X-tra ST 1400H
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 550 55L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
Ultraljudsbad, Elmasonic Xtra Grundläggande 300 30 L
Ultraljudsrengörare, Elmasonic S450 H 45 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad för fullständig nedsänkning av föremål och delar i Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Välj Fisherbrand™ Nedsänkningskorg i rostfritt stål med handtag designad för den specifika ultraljudsrengörare som används.
- Nätbotten
- Ett handtag i varje ände
- Funktionell och modern design
- Tillgänglig för en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Korg |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsbad, Elmasonic X-tra ST 1400H |
| Material | Rostfritt stål |